340529
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
optical activity
[α]25/D −168°, c = 2 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m0/s1
InChI key
PPIBJOQGAJBQDF-CBAPKCEASA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.