Přeskočit na
497401
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
98%
Synonyma:
(R)-2-methyl-2-propanesulfinamide, (R)-2-methylpropane-2-sulfinamide, (R)-tert-butanesulfinamide, (R)-tert-butylsulfinamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
1 590,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 300,00 Kč
3 225,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 550,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CS(O)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
1 590,00 Kč
Ceníková cena2 120,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
mp
103-107 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI key
CESUXLKAADQNTB-SSDOTTSWSA-N
General description
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is a chiral auxiliary used in the condensation of the aldehyde.
Application
Preparation of β-chloro sulfinamides in a synthesis of chiral azridines.[1] Also used to prepare an organocatalyst for enantioselective reduction of imines.[2]
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide may be used to prepare N-(1-cyclohexylmethylidene)-2-methylpropane-2-sulfinamide via copper mediated condensation with cyclohexane carboxaldehyde. It may also be used to prepare (20E)-N-[t-butyl-(R)-sulfinyl]-3β-(t-butyldimethylsilyloxy)-pregn-5-en-20-imine, an intermediate for the development of androgen receptor antagonists.
Useful reagent for synthesizing chiral amines.[3][4]
Can be readily transformed into P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones, which can undergo iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
513210900582661910
description
98%
description
97%
description
≥95%
description
96%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
optical activity
[α]20/D −4.5°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
mp
103-107 °C (lit.)
mp
97-101 °C (lit.)
mp
-
mp
99-103 °C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?