Přeskočit na
426466
Methylamine solution
40 wt. % in H₂O, solution
Synonyma:
Monomethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 260,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 400,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
4 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
31.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741851
Bp:
48 °C
Vapor pressure:
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
1 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methylamine solution, 40 wt. % in H2O
vapor density
1.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
autoignition temp.
806 °F
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.37
bp
48 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylamine solution may be used as a LC-MS/MS mobile phase in the perchlorate analysis of milk and yogurt samples.[1]
It may be used in the synthesis of the following:
  • 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
  • 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
  • 2,5-meso-pyrrolidines[2]
  • 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
  • 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
534102395048395056
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
10.86 psi ( 55 °C), 2.07 psi ( 20 °C)
vapor pressure
23.87 psi ( 55 °C), 7.24 psi ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.37
refractive index
n20/D 1.360-1.372
refractive index
-
refractive index
-
bp
48 °C
bp
-
bp
40 °C
bp
-
vapor density
1.07 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
density
0.897 g/mL at 25 °C
density
0.756 g/mL at 25 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine solution
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
74-89-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)