298891
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Synonyma:
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
optical purity
ee: 98% (GLC)
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
InChI key
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.