Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
vapor pressure
23.87 psi ( 55 °C), 7.24 psi ( 20 °C)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
2.0 M in THF
density
0.861 g/mL at 25 °C
functional group
amine
greener alternative category
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Methylmorpholine from diethylene glycol.
- N-methylalkylamines from oxoamines via formation of imine, followed by hydrogenation using Ni catalyst.
- N-Methyldipropylenetriamine by reacting with acrylonitrile, followed by hydrogenation.
- N-methyl hydroxypyrrolidines from chlorohydrin in the presence of NaCNBH as a reducing agent.[1]
- 2-(Methylamino)-6,7-dichloro-1,4-anthracenedione by reacting with 6,7-dichloro-1,4-anthracenedione.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| concentration 2.0 M in THF | concentration 2.0 M in methanol | concentration 33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene)) | concentration 40 wt. % in H2O |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| density 0.861 g/mL at 25 °C | density 0.785 g/mL at 25 °C | density 0.756 g/mL at 25 °C | density 0.897 g/mL at 25 °C |
| vapor pressure 23.87 psi ( 55 °C), 7.24 psi ( 20 °C) | vapor pressure 10.86 psi ( 55 °C), 2.07 psi ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category , Enabling | greener alternative category - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-29.2 °F - closed cup
flash_point_c
< -34 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9 + 74-89-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?