63961
Triethylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (AT)
Productos recomendados
Ensayo
99.0-101.0% (AT)
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤1.0% water
mp
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
Absorción UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadena SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)