Merck
79714
Supelco
Sodium acetate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Sinónimos:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-101.0% (NT)
Formulario
solid
temp. de autoignición
1112 °F
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 10%, clear, colorless
Absorción UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)