Merck
93350
Sigma-Aldrich
Base Trizma®
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nombre del producto
Base Trizma®, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
descripción
aminopeptidase substrate
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.7% (T)
Formulario
crystalline
residuo de ign.
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
intervalo de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubilidad
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Aplicación
Tris base has been used:
  • In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
  • As a component of sample buffer for SDS-PAGE
  • In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Otras notas
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Easily compare specifications for Trizma products with the Trizma specification table.
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard.
Tomaszewska-Gras J, et al.
Meat Science, 62(1), 61-66 (2002)
In vivo Analysis of Cyclic di-GMP Cyclase and Phosphodiesterase Activity in Escherichia coli Using a Vc2 Riboswitch-based Assay.
Liu Y, et al.
Journal of Bacteriology (2017)
a-Synuclein Aggregation Monitored by Thioflavin T Fluorescence Assay.
Wordehoff M and Hoyer W
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies.
Gomori G
Methods in Enzymology, 1, 138-146 (1955)