Merck
151874
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
99.9 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
99.9 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Application
  • Investigación de la estructura espacial del ácido flufenámico en medios de dióxido de carbono supercrítico por medio de 2D NOESY.: en esta investigación se exploran las interacciones moleculares del ácido flufenámico en el CO2 supercrítico, destacando las técnicas analíticas que utilizan dimetil sulfóxido-d₆ como disolvente para mejorar las lecturas espectrales (Khodov et al., 2023).
  • Enfoque de Taguchi para la optimización de una práctica cuantitativa verde de RMN 1H para la caracterización de levetiracetam y brivaracetam en productos farmacéuticos: se utiliza dimetil sulfóxido-d₆ en espectroscopía de RMN con objeto de refinar los métodos analíticos destinados a caracterizar productos farmacéuticos, con el objetivo de lograr la sostenibilidad ambiental (Mansour et al., 2022).
  • Barreras torsionales contraintuitivas controladas por enlaces de hidrógeno: se investiga la torsión molecular influenciada por la unión de hidrógeno, con dimetil sulfóxido-d₆ empleado para estudiar los efectos del disolvente, contribuyendo a nuestra comprensión de la dinámica molecular en química analítica (Barbero et al., 2020).
  • Dilucidar las interacciones entre el DMSO y los líquidos iónicos con quelantes: se examina la dinámica de interacción entre el dimetil sulfóxido-d₆ y líquidos iónicos, ofreciendo información sobre las interacciones disolvente-soluto críticas en las metodologías analíticas (Chen et al., 2015).
  • Conformación de un fragmento octapeptídico (2-9) de kaliocina-1 en DMSO-d6 por 1H NMR y dinámica molecular restringida: en este estudio se utiliza el dimetil sulfóxido-d₆ en RMN para dilucidar las propiedades conformacionales de un péptido, contribuyendo a comprender la estructura del péptido en condiciones analíticas (Sunilkumar et al., 2007).
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A D Fortes et al.
Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials, 76(Pt 5), 733-748 (2020-10-06)
Neutron powder diffraction data have been collected from a series of flash-frozen aqueous solutions of dimethyl sulfoxide (DMSO) with concentrations between 25 and 66.7 mol% DMSO. These reveal the existence of three stoichiometric hydrates, which crystallize on warming between 175 and
Mika Henrikki Sipponen et al.
Nature communications, 9(1), 2300-2300 (2018-06-14)
Dehydration reactions proceed readily in water-filled biological cells. Development of biocatalysts that mimic such compartmentalized reactions has been cumbersome due to the lack of low-cost nanomaterials and associated technologies. Here we show that cationic lignin nanospheres function as activating anchors
Satish N Dighe et al.
ACS omega, 5(48), 30971-30979 (2020-12-17)
Cholinesterases (ChE) are well-known drug targets for the treatment of Alzheimer's disease (AD). In continuation of work to develop novel cholinesterase inhibitors, we utilized a structure-based scaffold repurposing approach and discovered six novel ChE inhibitors from our recently developed DNA
Luís Novo et al.
Molecular pharmaceutics, 12(1), 150-161 (2014-11-11)
The applicability of small interfering RNA (siRNA) in future therapies depends on the availability of safe and efficient carrier systems. Ideally, siRNA delivery requires a system that is stable in the circulation but upon specific uptake into target cells can
Papawee Suabjakyong et al.
PloS one, 10(3), e0122733-e0122733 (2015-03-27)
The basidiomycetous mushroom Phellinus igniarius (L.) Quel. has been used as traditional medicine in various Asian countries for many years. Although many reports exist on its anti-oxidative and anti-inflammatory activities and therapeutic effects against various diseases, our current knowledge of
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.