Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaClO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
140.46
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
manufacturer/tradename
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.5-8.0
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 220 nm Amax: ≤0.05, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium perchlorate monohydrate along with acetonitrile may be used as a mobile phase in:
- Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
- Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
- Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perclorato de sodio monohydrate
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Thyroid
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?