Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
90 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
133 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
La trietilamina es un compuesto orgánico volátil utilizado en varios procesos industriales, como las reacciones de oxidación, reducción, eliminación, sustitución, adición y deshidrohalogenación.
Application
La trietilamina se puede utilizar como
- Catalizador en las reacciones de apertura de anillo / reciclización Domino de la 1,3-tiazolidinodiona, el malononitrilo y los aldehídos aromáticos para sintetizar dihidrotiofenos polisustituidos.
- Base para sintetizar sulfamidas utilizando aminas primarias y agentes sulfonilantes.
- Disolvente en la reacción en cascada de Suzuki-Heck catalizada por Pd.
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,726 - 0,728
Agua (K. F.): ≤ 0,20 %
Identidad (IR): pasa la prueba
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,726 - 0,728
Agua (K. F.): ≤ 0,20 %
Identidad (IR): pasa la prueba
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietilamina
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-11 °C - closed cup
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?