Saltar a
80948
Sulfato de sodio
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$146.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
$146.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.1, λ: 230 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S564013464S9627
form
solid
form
powder
form
crystalline
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
solubility
-
solubility
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de sodio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)