Merck
89273
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161705
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
quality
LiChropur
concentration
0.127-0.140 M
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
density
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.08, λ: 220 nm Amax: ≤0.03, λ: 230 nm Amax: ≤0.02, λ: 260 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-8°C
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)