93752
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur™
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
concentración
49.5-50.5%
técnicas
HPLC: suitable
densidad
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Enantioselective Synthesis of Heteroatom-Linked Non-Biaryl Atropisomers: Explores the use of phosphoric acid as a chiral phosphoric acid catalyst in enantioselective synthesis, contributing to the advancement in chemical synthesis methodologies (Naghim A, Rodriguez J, Chuzel O, Chouraqui G, Bonne D, 2024).
- Sorption Behavior of Azo Dye Congo Red onto Activated Biochar from Haematoxylum campechianum Waste: Highlights the use of phosphoric acid in the production of activated biochar for efficient dye removal, optimizing the adsorption process through machine learning (Gamboa DMP, Abatal M, Lima E, Franseschi FA, Ucán CA, Tariq R, Elías MAR, Vargas J, 2024).
- Physicochemical Properties of Inorganic and Hybrid Hydroxyapatite-Based Granules Modified with Citric Acid or Polyethylene Glycol: Examines the modification of hydroxyapatite with phosphoric acid to enhance its applications in biomedical engineering, particularly in bone tissue engineering (Cichoń E, Kosowska K, Pańtak P, Czechowska JP, Zima A, Ślósarczyk A, 2024).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?