Documenti
N6013
Sigma-Aldrich
Miscela nutriente F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
F-10 di Ham
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Miscela nutriente F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La miscela Ham's F-10 supporta la crescita di cellule diploidi umane, leucociti per l′analisi cromosomica ed espianti primari di tessuti di ratto, coniglio e pollo. Le miscele di nutrienti di Ham's sono state sviluppate per supportare la crescita clonale di molti cloni di cellule ovariche di criceto cinese (CHO), cloni di cellule HeLa e cellule L murine.
Applicazioni
La miscela di nutrienti Ham's F-10 è stata usata:
  • per la coltura di espianti di lamina cribrosa;
  • per la coltura in vitro di code di lucertola rigenerate
  • per la coltura di fibroblasti di embrioni di lucertola
Ricostituzione
Da integrare con 0,146 g/L di L-glutammina.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Elisabetta Polazzi et al.
Tissue & cell, 43(6), 350-358 (2011-08-30)
An in vitro system of isolated skin cells has been developed in order to address the understanding on the factors that control the shedding cycle and differentiation of lizard epidermis. The skin from the regenerating lizard tail has been separated
Navita N Lopez et al.
Experimental eye research, 197, 108103-108103 (2020-06-12)
The lamina cribrosa is the initial site of glaucomatous injury. Pathological changes to the lamina cribrosa include posterior displacement of the lamina cribrosa, loss of trophic support, and remodeling of the extracellular matrix. Optic nerve head (ONH) astrocytes and lamina
Roser Buscà et al.
BMC evolutionary biology, 15, 179-179 (2015-09-04)
The Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway is involved in essential cell processes and it is abnormally activated in ~30 % of cancers and cognitive disorders. Two ERK isoforms have been described, ERK1 and ERK2; ERK2 being regarded by many as essential due
Articoli
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation