Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
12 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 390.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
193 mm
diam.
9.3 cm
filter capacity
500 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
I filtri sterili Stericup® E e Steritop® E sono sistemi di filtrazione sterile sottovuoto sviluppati come alternativa verde in grado di ridurre l′impiego di plastica e l′imballaggio in misura significativa.
Il dispositivo Stericup® E si compone di un elemento filtrante con filettatura da 38mm dotato di un filtro a membrana in polieteresolfone (PES) con pori da 0,22 μm e di una bottiglia di raccolta con tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato. La filettatura da 38 mm si raccorda direttamente con le nostre bottiglie per terreni di coltura e con la grande parte delle altre bottiglie standard per terreni di coltura in commercio
Utilizzare esclusivamente bottiglie in vetro o in plastica progettate per applicazioni sotto vuoto.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il DATABASE ACT
Application
- Terreni di coltura con/senza additivi
- Tamponi
- Soluzioni biologiche
Features and Benefits
- Il raccordo filtrante si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
- Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sul raccordo filtrante, in modo da, velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
- Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura sia in presenza di liquidi sia quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
- L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
- Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
- I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| filter capacity 500 mL | filter capacity 500 mL | filter capacity 1000 mL | filter capacity 1000 mL |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| material polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| fitting inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread | fitting inlet thread(s), 45 mm thread | fitting inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread | fitting inlet thread(s), 45 mm thread |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unità filtrante Stericup® E-GP Eco-friendly
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 answer-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.