The recommended alternative product is S2GPU05RE, Stericup Quick Release-GP Sterile Vacuum Filtration System from Millipore. This system includes a 500 mL Steritop bottle top filter unit utilizing a 0.22 µm pore size fast flow PES Express PLUS membrane, along with a 500 mL receiver flask for the sterilization of tissue culture media, protein, and DNA.
S2GPU05RE
Sistema di filtrazione sotto vuoto Stericup® Quick Release Millipore®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPU05RE, Sistemi per la filtrazione col vuoto Stericup Quick Release-GP, sterili
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
263 mm
Capacità
500 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Terreni di coltura +/- additivi
- Tamponi
- Soluzioni biologiche
Caratteristiche e vantaggi
- L′imbuto filtrante “Quick Release” si sgancia dal flacone di raccolta semplicemente con una rotazione di un quarto di giro, riducendo il rischio di fuoriuscite e semplificando la manipolazione sul banco e sotto cappa.
- L'identificazione del prodotto, ben visibile sull'imbuto filtrante Steritop®, espone chiaramente le caratteristiche della membrana quali composizione e dimensione dei pori, consentendo di scegliere rapidamente l'unità appropriata per la propria applicazione.
- Il tappo "click seal" è flangiato e modificato per consentire una presa sicura anche se bagnato; inoltre, un segnale di stop tattile conferma la chiusura del flacone di raccolta. Diminuiranno, pertanto, le preoccupazioni circa la possibilità di rovesciare o di contaminare il contenuto sterilizzato.
- L′ampia superficie di scrittura satinata e il tappo di colore più chiaro del flacone di raccolta facilitano una chiara etichettatura, migliorando la leggibilità e riducendo il rischio di sbavature e la conseguente impossibilità di lettura.
- Il tappo "click seal" può essere appoggiato sul fianco, evitando rischi di contaminazione.
- I flaconi di raccolta sono impilabili e consentono, quindi, di risparmiare spazio di stoccaggio.
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Contenuto correlato
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
-
What is the Corning alternative for the product CLS431097, which is a Corning® bottle-top vacuum filter system with specific features like a polyethersulfone membrane, pore size of 0.22 μm, membrane area of 33.2 cm2, and a filter capacity of 500 mL?
1 answer-
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Typically 3 years from sterilization.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560