Vai a
MP41G15
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinonimo/i:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
40 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gel precolato mPAGE® 4-12% Bis-Tris, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 15 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
40 μL
well wells
15 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
Gel precolato mPAGE 4-12% Bis-Tris, 10x8 cm
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Gel mPAGE bis-tris 4-12% per la separazione ad alta risoluzione delle proteine.
  • Caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
  • Tempo di esecuzione tipico: 30 min (MES, 180 V) o 34 min (MOPS, 200 V)
  • In caso di utilizzo con sistemi Bio-Rad Mini-PROTEAN invertire la guarnizione di gomma.
  • Con il sistema XCell SureLock o altri sistemi compatibili utilizzare l'adattatore (MPTA).
Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP41G12MP12W12MP41G10
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
80 μL
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello Is there any SDS, LDS, or any other denaturing agents in the m-page gels or can they be used as native gels? Best, Andreas
    1 answer
    1. The mPAGE pre-cast gels do not contain SDS; however, the sample buffers and running buffers do contain SDS. To perform native PAGE, it is necessary to prepare a sample buffer and running buffer that are not denaturing.