Documenti
G7513
Sigma-Aldrich
L-glutammina
200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Glavamin, Levoglutamide
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
300
400
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
solution
Concentrazione
200 mM
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La L-glutammina è un amminoacido essenziale ed un componente fondamentale dei terreni di coltura, utilizzato come importante fonte di energia per le cellule coltivate. L-glutammina è molto stabile sia come polvere secca che come soluzione congelata. Nei terreni o in soluzione madre tuttavia, la L-glutammina si degrada in tempi relativamente rapidi. Per ottenere una prestazione ottimale, la L-glutammina viene solitamente aggiunta ai terreni prima dell′uso.
Applicazioni
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Nota sulla preparazione
Preparata in acqua per coltura cellulare.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Boris Redko et al.
Oncotarget, 8(1), 757-768 (2016-10-22)
The newly discovered short (9 amino acid) non-RGD S-S bridged cyclic peptide ALOS-4 (H-cycl(Cys-Ser-Ser-Ala-Gly-Ser-Leu-Phe-Cys)-OH), which binds to integrin αvβ3 is investigated as peptide carrier for targeted drug delivery against human metastatic melanoma. ALOS4 binds specifically the αvβ3 overexpressing human metastatic
Nara Shin et al.
Environmental science. Processes & impacts, 21(8), 1342-1352 (2019-05-03)
In this study, we investigated the airborne particles released during paper printing and paper shredding processes in an attempt to characterize and differentiate these particles. Particle characteristics were studied with real time instruments (RTIs) to measure concentrations and with samplers
Zlata Vershinin et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 6786-6795 (2016-02-05)
Lysine methylation of non-histone proteins has emerged as a key regulator of many cellular functions. Although less studied than other post-translational modifications such as phosphorylation and acetylation, the number of known methylated non-histone proteins is rapidly expanding. We have identified
Miguel Pérez-Garrastachu et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 8(5), 515-533 (2017-07-12)
Nucleoporins are the main components of the nuclear-pore complex (NPC) and were initially considered as mere structural elements embedded in the nuclear envelope, being responsible for nucleocytoplasmic transport. Nevertheless, several recent scientific reports have revealed that some nucleoporins participate in
Ofir Cohn et al.
Scientific reports, 6, 37115-37115 (2016-11-16)
SETD3 is a member of the protein lysine methyltransferase (PKMT) family, which catalyzes the addition of methyl group to lysine residues. Accumulating data suggest that PKMTs are involved in the regulation of a broad spectrum of biological processes by targeting
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Vedi tutto
Protocolli
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC