Documenti
P0781
Sigma-Aldrich
Penicillina-Streptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Pen-Strep
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Penicillina-Streptomicina, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La soluzione di penicillina-streptomicina, detta anche Pen-Strep, è la soluzione antibiotica più utilizzata per la coltura delle cellule di mammifero. La soluzione di penicillina-streptomicina viene adoperata per mantenere le condizioni sterili durante la coltura cellulare e mostra pochi effetti avversi sulle cellule coltivate.
Applicazioni
La soluzione di penicillina-streptomicina viene utilizzata per integrare i terreni per coltura cellulare allo scopo di controllare la contaminazione batterica. È stata inoltre adoperata per la preparazione di emulsioni lipidiche. Si consiglia l′uso nelle applicazioni di coltura cellulare a 10 mL/L.
Componenti
Questo prodotto è formulato per contenere 10.000 unità di penicillina e 10 mg di streptomicina/mL.
Altre note
20 x 100 ml, 20 ml, 100 ml
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. I contenitori che vengono aperti devono essere nuovamente sigillati con cura e conservati in verticale per evitare fuoriuscite.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Bryan Brown et al.
Tissue engineering, 12(3), 519-526 (2006-04-04)
The extracellular matrix (ECM) has been successfully used as a scaffold for constructive remodeling of multiple tissues in both preclinical studies and in human clinical applications. The basement membrane is a specialized form of the ECM that supports and facilitates
D T Stein et al.
The Journal of clinical investigation, 100(2), 398-403 (1997-07-15)
Lowering of the elevated plasma FFA concentration in 18- 24-h fasted rats with nicotinic acid (NA) caused complete ablation of subsequent glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Although the effect of NA was reversed when the fasting level of total FFA was
Tinh-Hai Collet et al.
Molecular metabolism, 6(10), 1321-1329 (2017-10-17)
Pro-opiomelanocortin (POMC)-derived peptides act on neurons expressing the Melanocortin 4 receptor (MC4R) to reduce body weight. Setmelanotide is a highly potent MC4R agonist that leads to weight loss in diet-induced obese animals and in obese individuals with complete POMC deficiency.
Zijin Zhou et al.
International journal of food microbiology, 257, 176-182 (2017-07-03)
The efficacy of levulinic acid (LVA) in combination with sodium dodecyl sulfate (SDS) in removal of foodborne viruses, enteric bacterial pathogens and their surrogates on fresh strawberries was investigated. Inoculated strawberries were treated with potable water, sodium hypochlorite solution (50ppm)
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Amonn F
Pediatric Research, 10(10), 900-900 (1976)