Documenti
F2442
Sigma-Aldrich
Siero fetale bovino
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
Origine biologica
bovine fetus
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
FBS Classic
Composizione
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il siero fetale bovino (FBS) contiene una miscela complessa di biomolecole a basso e alto peso molecolare che possiedono funzioni ottimali per la crescita e per l′inibizione della crescita. L'FBS contiene diverse molecole, quali fattori di crescita, proteine, vitamine, oligoelementi, ormoni ecc. Tali molecole sono importanti per la crescita e il mantenimento delle cellule. È un supplemento comunemente utilizzato per i terreni delle colture cellulari. L'FBS è derivato dal sangue di vitello. È privo di fibrina e di fattori della coagulazione. La termo-inattivazione dell′FBS blocca il sistema del complemento. L′FBS derivato dal sangue coagulato è il supplemento indefinito più utilizzato nella coltura di cellule eucariotiche, in particolare di mammifero. Viene generalmente utilizzato con i terreni classici sviluppati negli anni '50 e '60. Questi includono molti terreni di uso comune quali: Minimum Essential Medium (MEM), Dulbecco′s Modified Eagles Media (DME, DMEM); Iscove′s Modified Eagles Medium (IMDM), M199 e Roswell Park Memorial Institute medium, RPMI-1640.
Applicazioni
Il siero fetale bovino è stato inoltre usato come componente di:
  • terreno di crescita per melanociti simili ai macrofagi residenti in sede perivascolare (PVM/M)
  • fluido sintetico di ovidotto (SOF)
  • terreno essenziale minimo di Eagle (EMEM)
  • terreno neurobasale
  • terreno Hyclone McCoys 5 A
  • terreno di Hanks
Azioni biochim/fisiol
FBS è un supplemento molto utilizzato in quanto è in grado di svolgere una vasta gamma di funzioni nelle colture cellulari. L′FBS fornisce sostanze nutritive, oltre a fattori di crescita e adesione, e protegge le cellule dal danno ossidativo e dall′apoptosi mediante meccanismi difficilmente riproducibili nei sistemi con terreni privi di siero (SFM).
Risultati analitici
  • Esaminato per la presenza di batteri, virus e micoplasmi
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
Altre note
Esaminato per la presenza di batteri, virus, micoplasmi, endotossine e per il contenuto di emoglobina. Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Axenic Procyclic Culture of L. tropica and L. donovani in Culture of FBS-free Medium
Mosa FM, et al.
Ife Journal of Science, 4B, 3088-3093 (2015)
Inhibiting tyrosine phosphorylation of protein kinase Cd (PKCd) protects the salivary gland from radiation damage.
Wie SM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289, 10900-10900 (2014)
MENT, a heterochromatin protein that mediates higher order chromatin folding, is a new serpin family member.
Grigoryev SA et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 5626-5626 (1999)
Cunzhi Yu et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 832-832 (2017-12-07)
Low solubility, tissue accumulation, and toxicity are chief obstacles to developing triptolide derivatives, so a better understanding of the pharmacokinetics and toxicity of triptolide derivatives will help with these limitations. To address this, we studied pharmacokinetics and toxicity of (5R)-5-hydroxytriptolide
Optimization of chemically defined cell culture media--replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods.
van der Valk J et al.
Toxicology in vitro, 24, 1053-1053 (2010)
Articoli
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Protocolli
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Contenuto correlato
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Mettiamo a vostra disposizione un assortimento completo di sieri fetali bovini (FBS). Per identificare quello più adatto alle esigenze e al budget del vostro laboratorio, non esitate a chiedere un campione.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Vedi tutto