Documenti
L1754
Sigma-Aldrich
Lipasi
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Sinonimo/i:
Triacilglicerolo acilidrolasi, Triacilglicerolo lipasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
fungus (candida rugosa)
Tipo
Type VII
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
≥700 unit/mg solid
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
tecniche
cell based assay: suitable
Colore
beige
white
Solubilità
water: slightly soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Area di ricerca: struttura della cellula
Le lipasi sono presenti nelle secrezioni pancreatiche. Questa classe di enzimi contiene α e β idrolasi. Candida rugosa produce svariati isoenzimi della lipasi aventi un′omologia di sequenza dell′80%.
Applicazioni
La lipasi derivata da Candida rugosa è stata usata:
  • per sintetizzare esteri di acidi grassi e destrano
  • per studiare l′effetto della lipasi stessa sulla produzione di acido linoleico coniugato (CLA1 e CLA2) in presenza di olio di girasole e olio di ricino
  • per preparare la versione “pH-imprinted” di tale enzima per la transesterificazione catalizzata da lipasi del destrano T-40 con vinil-decanoato.
Le lipasi vengono utilizzate in ambito industriale per la risoluzione dei composti chirali e la produzione di biodiesel mediante transesterificazione.
Azioni biochim/fisiol
I tri-, di- e monogliceridi vengono idrolizzati (in ordine decrescente).
Le lipasi catalizzano l′idrolisi dei triacilgliceroli in glicerolo e acidi grassi liberi.
Le lipasi sono enzimi e biocatalizzatori che catalizzano l′idrolisi dei triacilgliceroli in glicerolo e acidi grassi liberi. Le lipasi sono utili per le reazioni di biotrasformazione. Possiedono un′ampia specificità per i substrati e sono altamente stereo- e regioselettive. Le lipasi mediano il trasporto dei lipidi. Nella pancreatite si osservano livelli aumentati di lipasi sieriche. Le lipasi sono i catalizzatori preferiti per gli acidi grassi a catena lunga. Le lipasi possono essere utilizzate in un′ampia varietà di solventi, in mezzi acquosi e non acquosi, e per questo motivo trovano impiego in applicazioni come la sintesi organica.
Definizione di unità
Un′unità idrolizza 1,0 microequivalente di acido grasso da un trigliceride in un′ora a pH 7,2 e 37 °C (questo equivale a circa 10 microlitri di CO2 in 30 minuti).
Enzima
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Substrato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ashok Kumar et al.
Biological procedures online, 18, 2-2 (2016-01-15)
Lipases are industrial biocatalysts, which are involved in several novel reactions, occurring in aqueous medium as well as non-aqueous medium. Furthermore, they are well-known for their remarkable ability to carry out a wide variety of chemo-, regio- and enantio-selective transformations.
Taresh P Khobragade et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 757062-757062 (2021-10-26)
Herein, we report the development of a multi-enzyme cascade using transaminase (TA), esterase, aldehyde reductase (AHR), and formate dehydrogenase (FDH), using benzylamine as an amino donor to synthesize the industrially important compound sitagliptin intermediate. A panel of 16 TAs was
Conjugated linoleic acid conversion by six Lactobacillus plantarum strains cultured in MRS broth supplemented with sunflower oil and soymilk.
Li, et al.
Journal of Food Science, 77, M330-M336 (2017)
Takeshi Furuhashi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 116-116 (2020-07-23)
Cellular volatile organic compounds (VOCs) are unique compounds whose metabolic pathways remain enigmatic. To elucidate their metabolism, we investigated the VOCs of lung cancer A549 and 2 non-cancer lung cells (HLB; HBEpC). Neutral sugars and lactate in the medium were
Marco Filice et al.
Nature protocols, 7(10), 1783-1796 (2012-09-08)
This protocol describes the regioselective deprotection of single hydroxyls in peracetylated monosaccharides and disaccharides by enzymatic or chemoenzymatic strategies. The introduction of a one-pot enzymatic step by using immobilized biocatalysts obviates the requirement to carry out tedious workups and time-consuming