L9031
Lipase from Mucor miehei
lyophilized powder, ≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
Sinonimo/i:
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)