L3001
Lipase from wheat germ
Type I, lyophilized powder, 5-15 units/mg solid
Sinonimo/i:
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
wheat (germ)
Livello qualitativo
Tipo
Type I
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
5-15 units/mg solid
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Informazioni sul gene
wheat ... lipase(543006)
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare enzyme solution for the biodegradability test
- to treat diacetates of Mep-Xylp, to generate monoacetylated xylosides
- to test its efficacy in selenium speciation analysis and to determine the contribution that impurities could make to Se determination in real samples
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1