Documenti fondamentali
708011
Sigma-Aldrich
Amano Lipase PS
(immobilized on diatomite)
Scegli un formato
10 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 101.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Amano Lipase PS can be used as a catalyst in the enzymatic esterification reactions.[1] It is also used in the resolution of racemic mixtures such as (R)- and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols by enantioselective acetylation reactions.[2]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Miniemulsion as efficient system for enzymatic synthesis of acid alkyl esters
De Barros D PC, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 106(4), 507-515 (2010)
Lipase catalysed resolution of (R)-and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols: useful intermediates for the synthesis of optically active ?-lactones
Allevi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 93-99 (1997)
Questions
  1. How many units per gram?
    1 answer
    1. The unit value of this product varies from lot to lot. The minimum activity specification is 500 U/g but has historically been much higher. The activity is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/708011#product-documentation