MABS1350
Anti-Lipoprotein Lipase Antibody, clone 5D2
clone 5D2, from mouse
Sinonimo/i:
Lipoprotein lipase, LPL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, baboon, chicken, mink, feline, bovine, sheep, human, porcine, guinea pig
Non deve reagire con
mouse
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPL(4023)
mouse ... Lpl(280843)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected lipoprotein lipase/LPL in human placenta tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1