Merck
Y1003
Sigma-Aldrich
2xYT-Medium
Liquid microbial growth medium
Synonym(e):
2x-Hefeextrakt-Trypton-Medium, 2xTY-Medium, 2xYT-Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
NACRES:
NA.85
Qualität
for molecular biology
Sterilität
sterile; 0.2 μm filtered
Form
liquid
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
2xYT (2x-Hefeextrakt-Trypton-Medium) ist ein mikrobielles Standard-Wachstumsmedium zur Kultivierung von E. coli und M13-Bakteriophagen. Die nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Peptide, Aminosäuren und wasserlösliche Vitamine in einer Formulierung mit niedrigem Salzgehalt.
Anwendung
2xYT-Medium wird für die nicht selektive Kultivierung von M13-Bakteriophagen und E.-coli-Stämmen für das Klonen , die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine verwendet. Es ist ebenso geeignet für die selektive Kultivierung, wenn entsprechende Antibiotika hinzugefügt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die 2xYT-Flüssigkeit bietet folgende Eigenschaften:
  • Gefiltertes und sterilisiertes gebrauchsfertiges Format
  • Praktische Packungsgröße
  • Standardmäßige Formulierung
Komponenten
16 g/L Trypton
10 g/L Hefeextrakt
5,0 g/L NaCl
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dynamical model fitting to a synthetic positive feedback circuit in E. coli
Tica J. et al.
Journal of Separation Science (2020)
Victor V Kuprianov et al.
Virus research, 284, 197984-197984 (2020-04-24)
Hepatitis C virus (HCV) can cause chronic infection and evade the immune response. The generation and maintenance of an effective T-cell response is important for immune-mediated control of HCV infection. The purpose of this study was to obtain recombinant mosaic
Nicholas Collins et al.
Cell, 178(5), 1088-1101 (2019-08-24)
Mammals evolved in the face of fluctuating food availability. How the immune system adapts to transient nutritional stress remains poorly understood. Here, we show that memory T cells collapsed in secondary lymphoid organs in the context of dietary restriction (DR) but
Zehua Sun et al.
Frontiers in immunology, 13, 869825-869825 (2022-04-26)
Phage display is a well-established technology for in vitro selection of monoclonal antibodies (mAb), and more than 12 antibodies isolated from phage displayed libraries of different formats have been approved for therapy. We have constructed a large size (10^11) human
Hong-Yi Kuo et al.
Glycobiology, 26(2), 155-165 (2015-10-09)
Galectin-3 is a ubiquitous lectin exerting multiple cellular functions such as RNA splicing, protein trafficking and apoptosis. Its expression is positively correlated with the poor prognosis in lung cancer patients. Galectin-3 can promote cancer progression through its effects on cell