Merck
A9518
Sigma-Aldrich
Ampicillin Natriumsalz
Synonym(e):
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N3NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.39
Beilstein:
4119211
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
synthetic (chemical)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 g/L
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
agriculture
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChIKey
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Allgemeine Beschreibung
Ampicillin-Natriumsalz gehört zur β-Lactam-Familie mit breitem Wirkungsspektrum und ist ein semisynthetisches Penicillin-Derivat, das als Breitspektrum-Antibiotikum eingesetzt wird. Es handelt sich um ein β-Lactam-Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs) und dadurch die Synthese von Peptidoglykan hemmt, welches einen entscheidender Bestandteil der bakteriellen Zellwand ausmacht. Ampicillin-Natriumsalz wirkt aktiv gegen eine Vielzahl grampositiver und gramnegativer Bakterien, einschließlich E. coli, β-Lactam-sensitive VRE, Vancomycin-resistente Enterokokken, Staphylococcus aureus und Streptococcus pneumoniae. Es wird häufig in Forschungslaboren eingesetzt, um Antibiotikaresistenzen und Penetrationsfähigkeiten sowie die Synergie zwischen verschiedenen Antibiotika und die Auswahl und Erhaltung rekombinanter Plasmide bei E. coli zu untersuchen.
Anwendung
Ampicillin-Natriumsalz wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Untersuchung auf eine Ampicillin-Resistenz in mutierten und veränderten Zellen
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Dieses Produkt ist ein ß-Lactam-Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt, indem es Transpeptidasen auf der Innenoberfläche der Zellmembran der Bakterien deaktiviert.
Wirkungsweise der Resistenz: Die Verabreichung zusammen mit ß-Lactamase spaltet den ß-Lactam-Ring von Ampicillin und deaktiviert ihn.
Antimikrobielles Spektrum: Enthält sowohl grampositive (Benzylpenicillin-ähnliche) wie auch gramnegative (Tetracyclin- und Chloramphenicol-ähnliche) Bakterien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für verschiedene Forschungsanwendungen geeignetes hochwertiges Antibiotikum
  • Ideal für die Zellbiologie und biochemische Forschung.
Vorsicht
Dieses Produkt ist Berichten zufolge bei 25 °C bei 43 % und 81 % relativer Feuchtigkeit wie geliefert sechs Wochen haltbar. Zusätzliche Studien haben gezeigt, dass die Stabilität von Ampicillin in Lösung vom pH-Wert, der Temperatur und dem verwendeten Puffer abhängt. Seine Aktivität geht schnell verloren, wenn es bei einem pH-Wert von über 7 gelagert wird. Als optimale Lagerungsbedingungen werden 2–8 °C und ein pH-Wert von 3,8–5 empfohlen, bei denen die Aktivität eine Woche lang bei über 90 % erhalten wurde.
Angaben zur Herstellung
Ampicillin ist laut Berichten schwer in Wasser löslich, so gut wie unlöslich in Alkohol, Chloroform, Ether und fetten Ölen, aber löslich in verdünnten Säuren oder Basen. Die Lösung sollte nicht autoklaviert werden; eine Stammlösung sollte sterilfiltriert und eingefroren gelagert werden, wodurch sie monatelang haltbar ist.
Lagerung und Haltbarkeit
Tightly closed. Dry. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagerklasse (TRGS 510): Nicht brennbare Feststoffe
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Eric S Luth et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009375-e1009375 (2021-02-10)
Several intracellular trafficking pathways contribute to the regulation of AMPA receptor (AMPAR) levels at synapses and the control of synaptic strength. While much has been learned about these intracellular trafficking pathways, a major challenge is to understand how extracellular factors
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent
Artikel
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.