X0626
Xanthin
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-purin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5% (HPLC)
Form
powder
Aufgereinigt durch
recrystallization
Löslichkeit
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChIKey
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase