Wichtige Dokumente
H9636
Hypoxanthin
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
6-Hydroxypurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hypoxanthin, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL
SMILES String
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChIKey
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Zusatzstoff im HEPES-gepufferten (2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure) Zellkulturmedium RPMI (Roswell Park Memorial Institute) für die Kultivierung des Plasmodium falciparum-Stamms IT/FCR3
- zur Präparation von Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) und MXH für die Selektion von chimärem Modified-Vaccinia-Ankara-Virus (MVA)
- zur Erzeugung von Superoxidanionen
- zur Vorbereitung der Hybridom-Selektion und zur Herstellung von Erhaltungsmedien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.