Merck
T8877
Sigma-Aldrich
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
TPTZ, TTZ, Tetrazolium Red
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.80
Beilstein:
3923356
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faintly yellow
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid ist ein farbloser wasserlöslicher Farbstoff. In den Mitochondrien lebender Zellen wird es zu einer wasserunlöslichen dunkelroten Verbindung reduziert (Formazan). 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid hilft bei der Unterscheidung zwischen lebensfähigem und infarziertem Gehirngewebe nach einem Schlaganfall.
Anwendung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid wurde zum Anfärben von Herzgewebe zur Bestimmung des Ausmaßes einer akuten Läsion verwendet. Es diente auch zum Anfärben von Hirngewebe, um die Größe des Infarktbereichs zu überprüfen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Human umbilical mesenchymal stem cells promote recovery after ischemic stroke.
Lin YC et al.
Stroke, 42, 2045-2045 (2011)
Chesarahmia Dojo Soeandy et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 24(7-8), 578-595 (2019-05-11)
Over the past 30 years a number of animal models of cerebral ischemic injury have been developed. Middle cerebral artery occlusion (MCAO) in particular reproduces both ischemic and reperfusion elements and is widely utilized as a model of ischemic stroke in
Evaluation of a novel epicardial atrial fibrillation treatment system.
Kiser AC et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 85, 300-300 (2008)
Mannitol-facilitated perfusion staining with 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) for detection of experimental cerebral infarction and biochemical analysis.
Sun YY et al.
Journal of Neuroscience Methods, 203, 122-122 (2012)
Jia Huang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 107-118 (2019-07-14)
Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury is the major limitation for the cardioprotective action of revascularization after myocardial infarction. Lymphocyte adapter protein (Lnk), an adapter protein, has a regulatory role in multiple signaling pathways by functioning as a scaffold for different substrates.