Merck
G4410
Sigma-Aldrich
Griess-Reagenz (modifiziert)
Synonym(e):
Greiss
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Form
powder
Qualitätsniveau
Verwendung
10 g
Allgemeine Beschreibung
Das Griess-Reagenz basiert auf der Griess-Reaktion. Zu den Bestandteilen gehören in Wasser suspendiertes Naphthylethylendiamindihydrochlorid und Sulfanilamid in Phosphorsäure. Dieses Reagenz reagiert mit Nitrit in Proben unter Bildung eines violetten Azoprodukts, dessen Absorption bei 546 nm gemessen wird.
Anwendung
Anwendungsgebiete des (modifizierten) Griess-Reagenzes:
  • Im Nitrit-Test von primären Gliazellen des Rückenmarks, die mit dem Überstand geschädigter sensorischer Neuronen (SDSN) stimuliert wurden
  • Zur Messung von aus Stickoxid oxidiertem Nitrit/Nitrat in stimulierten Chondrozyten
  • Zur Messung des Stickoxidabbaus (NO-Abbaus) in RAW264.7-Makrophagenzellen
  • Zur Messung der Konzentration von Stickoxid (NO) im konditionierten Makrophagenkulturmedium (MΦs)
  • Zur Bestimmung der relativen Konzentrationen von aus BEAS-2B-Bronchialzellen freigesetztem NO im Kulturüberstand
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of nitrate, nitrite, and [15N] nitrate in biological fluids
Green LC, et al.
Analytical biochemistry, 126(1), 131-138 (1982)
Praveen Papareddy et al.
The Journal of biological chemistry, 285(36), 28387-28398 (2010-07-02)
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) inhibits tissue factor-induced coagulation, but may, via its C terminus, also modulate cell surface, heparin, and lipopolysaccharide interactions as well as participate in growth inhibition. Here we show that C-terminal TFPI peptide sequences are antimicrobial
Effects of pleiotrophin, a heparin-binding growth factor, on human primary and immortalized chondrocytes
Pufe T, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 15(2), 155-162 (2007)
A critical role of toll-like receptor 2 in nerve injury-induced spinal cord glial cell activation and pain hypersensitivity
Kim D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(20), 14975-14983 (2007)
The C-terminal sequence of several human serine proteases encodes host defense functions
Kasetty G, et al.
Journal of Innate Immunity, 3(5), 471-471 (2011)