Wichtige Dokumente
T7665
Tyrphostin 51
≥98%
Synonym(e):
2-Amino-1,1,3-tricyano-4-(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)butadiene
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98%
Form
powder
Wirksamkeit
0.8 μM IC50
Löslichkeit
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
InChIKey
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Angaben zum Gen
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology