Merck
I6758
Sigma-Aldrich
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Synonym(e):
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid, IPTG, Isopropyl β-D-Thiogalactosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
Beilstein:
4631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
≤0.1% Dioxane
Farbe
white to off-white
Nützlicher pH-Bereich
5-7 (50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
105  °C ((221 °F))
Löslichkeit
water: 0.05 g/L, clear
Anwendung(en)
cell analysis
life science and biopharma
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChIKey
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid (IPTG) ist ein molekularbiologisches Reagenz, das zur Induktion der Genexpression in bakteriellen Systemen verwendet wird. Es ahmt Laktose nach und bindet an das lac-Repressorprotein, was zur Genaktivierung führt. IPTG ist für die Untersuchung der Genregulation, der Proteinexpression und der rekombinanten Proteinproduktion von entscheidender Bedeutung und liefert wertvolle Erkenntnisse für die zell- und molekularbiologische Forschung.
Anwendung
IPTG wird wie folgt verwendet:
  • bei der Induktion der Proteinexpression in Lactobacillus reuteri GroEL und Mutanten
  • bei der Induktion der Proteinexpression in Escherichia coli
IPTG wird häufig in Klonungsverfahren verwendet, bei denen die Induktion von β-Galactosidase-Aktivität erforderlich ist. Es wird zusammen mit X-Gal oder Bluo-Gal in der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien genutzt, die die Expression des lac-Operons in Escherichia coli induzieren. IPTG funktioniert durch Bindung an den lacI-Repressor und Veränderung seiner Konformation, was die Unterdrückung des β-Galactosidase-codierenden Gens lacZ verhindert.
Biochem./physiol. Wirkung
IPTG ist ein nicht verstoffwechselbares Analogon von Allolaktose. Es wirkt als Induktor, der die Transkriptionsaktivität des lac-Promotors reguliert, eines Promotors, der für die Expression des Proteins in E.coli verwendet wird.
Sonstige Hinweise
Nicht metabolisierbares Galactose-Analog.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Rekonstituierung
Eine Stammlösung (0,1 M) wird durch Auflösen von IPTG in Wasser mit nachfolgender steriler Filterung der Lösung hergestellt. Die endgültige Konzentration von IPTG in den Indikatorplatten sollte 0,2 mM betragen.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexandre M M Dias et al.
Journal of gastroenterology, 56(5), 442-455 (2021-03-31)
We previously showed that supernatants of Lactobacillus biofilms induced an anti-inflammatory response by affecting the secretion of macrophage-derived cytokines, which was abrogated upon immunodepletion of the stress protein GroEL. We purified GroEL from L. reuteri and analysed its anti-inflammatory properties
A self-inducible heterologous protein expression system in Escherichia coli
Briand L, et al.
Scientific Reports, 6 , 33037 -33037 (2016)
Bin Jiang et al.
Molecular metabolism, 59, 101462-101462 (2022-03-06)
Chronic inflammatory response plays a prominent role in obesity-related nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, the intrahepatic triggering mechanism of inflammation remains obscure. This study aimed to elucidate the role of serum amyloid A1 (SAA1), an acute-phase response protein, in
Prajna Jena et al.
Nanoscale, 12(6), 3731-3749 (2020-01-30)
The actin cytoskeleton is required for the maintenance of the cell shape and viability of bacteria. It remains unknown to which extent nanoparticles (NPs) can orchestrate the mechanical instability by disrupting the cytoskeletal network in bacterial cells. Our work demonstrates
Tobias Goldmann et al.
The EMBO journal, 34(12), 1612-1629 (2015-04-22)
Microglia are tissue macrophages of the central nervous system (CNS) that control tissue homeostasis. Microglia dysregulation is thought to be causal for a group of neuropsychiatric, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases, called "microgliopathies". However, how the intracellular stimulation machinery in microglia
Artikel
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Allgemeine Protokolle zum Wachstum kompetenter Zellen und ihrer Transformation (Aufnahme von DNA).
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.