Fortfahren mit
E9876
Ethylhydrocuprein -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
Optochin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 278.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’100.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-302-3
Beilstein/REAXYS Number:
4055970
MDL number:
CHF 278.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1CC)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OCC)cc34
InChI
1S/C21H28N2O2.ClH/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19;/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3;1H/t14-,15-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Application
Empfindliches und spezifisches Reagenz für die Identifikation von Streptococcus pneumoniae.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)