P8920
Poly-L-Lysin -Lösung
0.1 % (w/v) in H2O
Synonym(e):
2-(4-Cyananilino)-4,6-dichloropyrimidin, 4-[(4,6-Dichlor-2-pyrimidinyl)amino]benzonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
Mol-Gew.
150,000-300,000
Konzentration
0.1 % (w/v) in H2O
Farbe
colorless
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Angaben zur Herstellung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Verwandter Inhalt
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.