P3513
Poly-L-lysine, succinylated
mol wt >50,000
Synonym(e):
Modified Lysine Copolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or solid
Mol-Gew.
>50,000
Farbe
white to faint yellow
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable