Fortfahren mit
P4707
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-lysine solution
Synonym(e):
PLL-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 280.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
70—150 kDa
CHF 280.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin -Lösung, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
mol wt
70—150 kDa
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Application
Poly-L-Lysin-Polymere können zur Erhöhung der Zelladhäsion an festen Substraten, zur Konjugation an Methotrexat für einen verbesserten Wirkstofftransport, zur Mikroverkapselung von Inselzellen, für die Mikroverkapselungstechnologie, zur Beschichtung von Glas-Objektträgern für Microarrays und für Chromosomenzubereitungen eingesetzt werden. Poly-L-Lysin (30.000-70.000) mit niedrigerem Molekulargewicht ist in Lösung weniger viskos, höhermolekulare Ausführungen bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
  • Mit Poly-L-Lysin beschichtete Glasdeckgläser werden zum Eindecken von Proben für die Rasterelektronenmikroskopie verwendet.
  • Mit Poly-L-Lysin beschichtete Wells wurden verwendet, um PC-12-Zellen auf Elektroden einzuschließen.
  • Mit Poly-L-Lysin beschichtete Borsilikat-Glasobjektträger wurden zum Anzüchten von durch virale Vektoren transduzierten Zellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Adsorption an die Zellkulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen. Bei Zellen, die Poly-L-Lysin verdauen können, sollte Poly-D-Lysin als Bindungsfaktor verwendet werden.
Preparation Note
Dieses Produkt wird als 0,01%ige steril gefilterte Lösung in Wasser geliefert. Nach der Beschichtung mit dieser Lösung sollten Objektträger 5 min inkubiert und bei Raumtemperatur getrocknet werden. Beschichtete Objektträger sind ein Jahr haltbar, wenn sie vor Staub geschützt aufbewahrt werden.
Other Notes
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8920P6516P1274
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.01%
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Is the product P4707 suitable for coating glassware for cell culture? Also, what is the difference between Poly L and Poly D lysine?
    1 answer
    1. Yes, the product P4707 is suitable for coating glassware for cell culture. The difference between Poly L and Poly D lysine lies in their stereoisomeric properties. Poly-L-Lysine is a charge enhancer and can be used for coating many surfaces, including tissue culture plasticware and glassware. However, certain cells can digest poly-L-lysine, in which case the poly-D-lysine, such as P7405, should be used. This product can also be used to coat tissue culture plasticware and glassware.
      Helpful?
  2. When coating coverslips with item P4707, is it necessary to wash the reagent off after 5 minutes, or is there a different recommended procedure?
    1 answer
    1. The product is provided as a 0.01% sterile filtered solution in water. When coating slides with this solution, it is recommended to incubate for 5 minutes and allow the slides to dry at room temperature.
      Helpful?
  3. How many times can it be reused?
    1 answer
    1. The number of times that this product may be re-applied has not been determined. This would be dependent on several factors, such as surface area, material type, surface pretreatment, and incubation period. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of product P4707?
    1 answer
    1. Poly-L-lysine solution is 70-150 kDa molecular weight.
      Helpful?
  5. What is the protocol for using Product P4707, Poly-L-Lysine solution, to coat slides?
    1 answer
    1. For coating slides with poly-L-lysine, in general, it is recommended to use a 0.01% (w/v) solution. After a 5 minute incubation, the excess solution is removed and the slides are dried at room temperature or in an oven at gentle heat.
      Helpful?
  6. Should I use Poly-L-Lysine or Poly-D-Lysine?
    1 answer
    1. Certain cells secrete proteases, which can digest poly-L-lysine. For those cell types, poly-D-lysine should be used.
      Helpful?
  7. What molecular weight Poly-L-Lysine product should I choose?
    1 answer
    1. The lower molecular weight poly-L-lysine (30-70 kDa) is easier to use because it is less viscous in solution, but the higher molecular weight poly-L-lysine (>300 kDa) provides more attachment sites per molecule. The mid-range product has a molecular weight range of 70-150 kDa.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. How can I sterilize slides coated with Product P4707, Poly-L-Lysine solution?
    1 answer
    1. Poly-L-Lysine coated slides can be exposed to UV light overnight for sterilization.
      Helpful?
  10. What is the protocol for using Product P4707, Poly-L-Lysine solution, to coat tissue culture plasticware?
    1 answer
    1. A solution of 0.1 mg/mL is prepared; 0.5 mL of that solution is aseptically transferred to a non-tissue culture treated 25 square cm flask. The flask is gently rocked to evenly coat the surface. After five minutes, the excess solution is removed and the surface is thoroughly rinsed with sterile water and allowed to dry for several hours.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review