Merck
P5306
Sigma-Aldrich
Papain aus papaya latex
lyophilized powder, aseptically filled
Synonym(e):
Papainase
Größe auswählen
25 MG
CHF 92.90
CHF 92.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 92.90
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 92.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
papaya (latex)
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥8.0 units/mg protein
Mol-Gew.
23.4 kDa
Löslichkeit
H2O: soluble 1.2 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Papain ist ein thermostabiles Enzym und wird bei 55 °C inaktiv. Es weist zwei Domänen sowie einen katalytischen Bereich auf der Domänenschnittstelle auf.[1] Das Cystein 25 an der aktiven Stelle führt die Proteolyse mittels eines nukleophilen Angriffs auf den Carbonylkohlenstoff eines Peptids durch. Papain wird verbreitet in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.[2]
Anwendung
Das Produkt von Sigma wird für den Verdau von extrazellulärer Matrix (ECM) verwendet.[3] Es wurde außerdem mit anderen proteolytischen Enzymen für den In-situ-Proteinabbau verwendet, um Kristalle für die Strukturbestimmung herzustellen.[4]
Papain wird in Sezierlösungen eingesetzt. Es wird verwendet, um Fab-Fragmente von Antikörpern zu erzeugen[5]. Es wird zur Zelldissoziation verwendet, da nachgewiesen wurde, dass sie bei bestimmten Geweben effektiver und weniger schädlich ist. Papain wird für die Isolierung von morphologisch intakten kortikalen Neuronen von postnatalen Ratten verwendet. Ein limitierter Papain-Verdau wird für strukturelle Studien von Enzymen und anderen Proteinen verwendet. Darüber hinaus wird Papain in der Erythrozyten-Serologie verwendet, um die Erythrozytenoberfläche zu modifizieren und die Reaktivität vieler Erythrozytenantigene zu verbessern oder zu zerstören. Papain ist nützlich für Plättchenserologiestudien. Des Weiteren wird Papain in der enzymatischen Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen verwendet. Produkt P5306 wird als lyophilisiertes Pulver geliefert, das aseptisch abgefüllt wird. Es wurde für den Verdau von Mausretinas verwendet, um die RAGE-Achse der nicht-proliferativen diabetischen Retinopathie (NPDR) zu untersuchen[3].
Wird zum Erzeugen von Fab-Fragmenten von Antikörpern verwendet. Wird ferner zur Zelldissoziation verwendet, da nachgewiesen wurde, dass sie bei bestimmten Geweben effektiver und weniger schädlich ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Eine Cysteinprotease, die Peptidbindungen von basischen Aminosäuren, Leucin oder Glycin spaltet.
Optimaler pH-Wert von 6,0–7,0
Hydrolysiert auch Estern und Amide.
Papain aus Papaya-Latex weist eine antimykotische Wirkung gegen C. albicans auf. Papain besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit drei Disulfidbrücken und einer Sulfhydrylgruppe, die für die Wirkung des Enzyms erforderlich ist.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μMol BAEE pro Minute bei einem pH-Wert von 6,2 und 25 °C.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus P 4762
Sonstige Hinweise
Für weitere Informationen siehe papain at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clara Malo et al.
Andrologia, 53(11), e14224-e14224 (2021-09-09)
This study evaluated the effects of freezing extenders, cryoprotectants and their concentrations, presence of Orvus Es Paste and freezing rates for cryopreserving dromedary camel sperm. Semen (five males; 2 ejaculates/male) was frozen in one of the following extenders (Green Buffer®
Gaetano R Barile et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 46(8), 2916-2924 (2005-07-27)
The receptor for advanced glycation end products (AGEs) has been implicated in the pathogenesis of diabetic complications. This study was conducted to characterize the role of the RAGE axis in a murine model of nonproliferative diabetic retinopathy (NPDR). The retinas
Improving thermostability of papain through structure-based protein engineering
Choudhury D, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 23(6), 457-467 (2010)
Amy Wernimont et al.
PloS one, 4(4), e5094-e5094 (2009-04-09)
For every 100 purified proteins that enter crystallization trials, an average of 30 form crystals, and among these only 13-15 crystallize in a form that enables structure determination. In 2007, Dong et al reported that the addition of trace amounts
M van Vijven et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 126, 105010-105010 (2021-12-14)
A ruptured anterior cruciate ligament (ACL) is often reconstructed with a multiple-strand autograft of a semitendinosus tendon alone or combined with a gracilis tendon. Up to 10% of patients experience graft rupture. This potentially results from excessive local tissue strains
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.