Fortfahren mit
P3752
Phosphatase, sauer aus Kartoffeln
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
Synonym(e):
(Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase, Optimum im sauren Bereich), Saure Phosphatase aus Kartoffeln
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 75.50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
eCl@ss:
42010102
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-630-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥0.5 unit/mg solid
Biological source:
potato
CHF 75.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
mol wt
69 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Saure Phosphatase kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz. Saure Phosphatase ist eine saure Hydrolase, die normalerweise in den Lyosomen vorhanden ist. Sie wird als Marker zur Identifizierung von Lysosomen in subzellulären Fraktionierungen verwendet. Saure Phosphatase, Produkt-Nr. P3752, wurde als Kontrolle verwendet, um zu untersuchen, wie Mycobacterium bovis BCG das Ausmaß der sauren Phosphatase-Aktivität in alveolären Makrophagen beeinflusst..
Biochem/physiol Actions
Saure Phosphatase ist eine zytoplasmatische lysosomale Hydrolase, die die Umwandlung eines orthophosphorischen Monoesters und Wasser in einen Alkohol und ein Orthophosphat katalysiert.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrophenylphosphat pro min bei pH 4,8 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1146SRE0048P1435
description
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
description
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
description
ammonium sulfate suspension, ≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
3.0-10.0 unit/mg solid
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
69 kDa
mol wt
69 kDa
mol wt
-
mol wt
110 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, sauer aus Kartoffeln
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)