Fortfahren mit
76216
Papain aus Carica papaya
solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 177.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 296.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 808.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Biological source:
papaya
CHF 177.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
papaya
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
color
light brown
storage temp.
2-8°C
General description
Papain is a proteolytic enzyme and is naturally occurring in papaya (Carica papaya L.). It is obtained from the latex of cut unripe papaya. Papain belongs to the cysteine proteinase family. It is a globular, single-chain protein composed of four disulfide bridges and catalytically essential residues. Papain consists of an all α-domain and anti-parallel β-sheet domain.
Application
Papain wird als Fleischzartmacher eingesetzt. Es wird außerdem zur Auflösung von Geweben bei der Herstellung von Primärzellkulturen verwendet.
Papain from Carica papaya has been used:
  • in the enzymatic dissociation of rat cortices to extract astrocytes for cell culture
  • to study its effects on Alpaca seminal plasma viscosity and sperm function
  • to study its effects on the yield and cryo-survival of Rhinoceros spermatozoa[1]
Biochem/physiol Actions
Papain ist eine Cysteinprotease, die Peptidbindungen und bekanntermaßen auch das Fc-Fragment von Antikörpern spaltet.
Papain plays an important role in many biological processes in many living organisms. It exhibits proteolytic activity against proteins, amino-acid esters and amide links, and short-chain peptides. Papain preferentially cleaves the peptide bonds of basic amino acids such as arginine, phenylalanine, and lysine. It has a wide range of applications in drug discovery, pharmaceutical, food, baking, and dairy industries.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol N-Benzoyl-L-arginin-ethylester (BAEE, Fluka®-Nr. 12880) pro Minute bei pH 6.2 und 25°C hydrolysiert
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4762P3125P3375
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥16 units/mg protein
specific activity
1.5-10 units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
papaya
biological source
papaya (latex)
biological source
-
biological source
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous suspension
form
crude powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain aus Carica papaya
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which solution is used in Papain from Carica papaya solution? DMSO? water?
    1 answer
    1. This product is an aqueous solution containing 35 - 55% glycerol.