P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Synonym(e):
Pepsin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine gastric mucosa
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg dry solid
Mol-Gew.
35 kDa
Matrix
4% cross-linked beaded agarose
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
pig ... LOC396892(396892)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Menge
Physikalische Form
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protokolle
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.