Merck
10108057001
Roche
Pepsin
lyophilized (salt-free), ~2500 units/mg protein (At 37 °C with hemoglobin as the substrate. One unit is the enzyme activity which liberates the amount of Tyr producing an increase in the absorbance of 0.001/minute at 280 nm.)
Synonym(e):
Pepsin
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
pig gastric mucosa
Qualitätsniveau
Form
lyophilized (salt-free)
Spezifische Aktivität
~2500 units/mg protein
Verpackung
pkg of 1 g
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
1.8-2.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pepsin ist eine aus der Magenschleimhaut des Schweins isolierte Asparagin-Endoproteinase. Es wird vornehmlich zur unspezifischen Hydrolyse von Proteinen und Peptiden in sauren Medien verwendet. Es bietet auch eine begrenzte Hydrolyse nativer Immunglobuline, um biologisch aktive Fragmente zu erzeugen.
Spezifität
Asparagin-Endoproteinase mit relativ breiter Spezifität. Bevorzugte Spaltung: hydrophobe und vorzugsweise aromatische Reste in den Positionen P1 und P1′.
Anwendung
Pepsin wird für den Verdau von Lebergewebeproben der Ratte verwendet.[1]
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 0,05 bis 0,5 mg/mL
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine Pepsinlösung ist bei 2–8 °C, neutralem pH und keimfreien Bedingungen mindestens eine Woche haltbar. Eingefrorene Aliquote der Enzymlösung sind voraussichtlich länger haltbar.
Eine Stammlösung in 10 mM HCl (5–10 mg/mL) sollte bei 2–8 °C ebenfalls mindestens eine Woche haltbar sein. Lichtgeschützt und dicht verschlossen lagern.
Eine kurze Inkubationszeit (2 Minuten) bei 40 °C hat nur geringfügige Auswirkungen auf die Aktivität des lyophilisierten oder gelösten Pepsins.
Hinweis zur Analyse
Bei 37 °C mit Hämoglobin als Substrat. Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die die Menge an Tyr freisetzt, die eine Erhöhung der Absorption um 0,001/Minute bei 280 nm bewirkt.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lauren M Ashwood et al.
BMC biology, 21(1), 121-121 (2023-05-25)
The ShK toxin from Stichodactyla helianthus has established the therapeutic potential of sea anemone venom peptides, but many lineage-specific toxin families in Actiniarians remain uncharacterised. One such peptide family, sea anemone 8 (SA8), is present in all five sea anemone superfamilies.
Marie van Dijk et al.
Prenatal diagnosis, 42(13), 1612-1621 (2022-11-08)
Noninvasive Prenatal Diagnosis has recently been introduced for a limited number of monogenetic disorders. However, the majority of DNA diagnostics still require fetal material obtained using an invasive test. Recently, a novel technique, TRIC (Trophoblast Retrieval and Isolation from the
Ganesan Arunkumar et al.
Science advances, 8(9), eabl5621-eabl5621 (2022-03-03)
Chromosome instability is a critical event in cancer progression. Histone H3 variant CENP-A plays a fundamental role in defining centromere identity, structure, and function but is innately overexpressed in several types of solid cancers. In the cancer background, excess CENP-A
William D Kim et al.
Frontiers in genetics, 13, 1045738-1045738 (2022-11-29)
Mutations in CLN5 cause a subtype of neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) called CLN5 disease. The NCLs, commonly referred to as Batten disease, are a family of neurodegenerative lysosomal storage diseases that affect all ages and ethnicities globally. Previous research showed
Claus Kordes et al.
The Journal of clinical investigation, 124(12), 5503-5515 (2014-11-18)
Retinoid-storing hepatic stellate cells (HSCs) have recently been described as a liver-resident mesenchymal stem cell (MSC) population; however, it is not clear whether these cells contribute to liver regeneration or serve as a progenitor cell population with hepatobiliary characteristics. Here