P7012
Pepsin aus Schweinemagenschleimhaut
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Synonym(e):
Pepsin A, Pepsin aus Schweinemagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Mol-Gew.
35 kDa
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
pig ... LOC396892(396892)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Pepsin ist das wichtigste im Magen produzierte proteolytische Enzym. Es verdaut Proteine durch Aufspaltung der inneren Peptidverbindungen.
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.