Merck
A1031
Sigma-Aldrich
α-Amylase aus Humanspeichel
greener alternative
Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Größe auswählen
1000 UNITS
CHF 122.00
5000 UNITS
CHF 418.00
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 UNITS
CHF 122.00
5000 UNITS
CHF 418.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
Type XIII-A
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
300-1,500 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 5-15% biuret
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AMY1A(276)
Allgemeine Beschreibung
Humane α-Amylase besteht aus 496 Aminosäuren in einer einzelnen Polypeptidkette, die auf Chromosom 1 kodiert ist. Es wird entweder in der Schilddrüse oder der Pankreas produziert. Die Speichel- und Pankreas-α-Amylasen haben eine homologe Primärsequenz, weisen aber unterschiedliche Spaltungsmuster auf.[1]
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärke/Ethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Anwendung
α-Amylase wird zur Hydrolyse von α-Bindungen α-verknüpfter Polysaccharide wie Stärke und Glykogen verwendet. Produkt A1031 stammt aus menschlichem Speichel, ist vom Typ IIA und wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. α-Amylase wird in verschiedenen Pflanzenstudien wie beispielsweise zur Untersuchung des Stoffwechsels in Arabidopsis eingesetzt[2]. α-Amylase aus menschlichem Speichel wird zur Untersuchung der Entwicklung von Nutrazeutika verwendet, die in der Behandlung von Diabetes und Adipositas hilfreich sein können [3].
Biochem./physiol. Wirkung
α-Amylase hydrolysiert die α-(1,4)-Glucanverknüpfungen in Polysacchariden von drei oder mehr α-(1,4)-verknüpften D-Glucoseeinheiten. Natürliche Substrate wie Stärke oder Glykogen werden in Glucose und Maltose zerlegt.[4]
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt in 3 min bei pH 6,9 und 20 °C 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver mit (NH4)2SO4, Natriumcitrat und Natriumchlorid.
Sonstige Hinweise
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lana Zupancic Cepic et al.
Oral diseases, 26(5), 1072-1080 (2020-03-04)
This study aimed to characterize surface properties such as roughness (Ra) and surface-free energy (SFE) of glazed and polished yttria-stabilized zirconia and to evaluate in vitro adherence of fungus Candida albicans and salivary bacteria, Staphylococcus epidermidis, mixed with C. albicans
Digestive enzyme inhibitors from grains as potential components of nutraceuticals.
D Piasecka-Kwiatkowska, et al.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 58, 217-220 (2012)
G D Brayer et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 4(9), 1730-1742 (1995-09-01)
The structure of human pancreatic alpha-amylase has been determined to 1.8 A resolution using X-ray diffraction techniques. This enzyme is found to be composed of three structural domains. The largest is Domain A (residues 1-99, 169-404), which forms a central
Priscila Brigide et al.
Food & function, 10(8), 4802-4810 (2019-07-19)
The present work evaluated the effect of different processes in relation to mineral content and its bioavailability, as well as the effect of phytate and oxalate contents in biofortified beans. The following treatments were evaluated: raw beans (RB), cooked and
Aleix Lluansí et al.
Frontiers in microbiology, 12, 716307-716307 (2021-10-29)
Inflammatory bowel disease (IBD), including its two main categories (Crohn's disease and ulcerative colitis), has been linked both to gut microbiota and to diet. Bread is a daily food that has a potential capacity as a prebiotic. Our aim was
Protokolle
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, could you let me know what the remaining composition is when the product contains 5-15% protein? Thank you!
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, this product is a lyophilized powder containing (NH4)2SO4, sodium citrate and sodium chloride. This product is not tested for purity. However, buffer salts are expected to be the bulk of the non-protein content.
      Helpful?
  2. Please let me know the storage temperature and storage period when it is dissolved in water
    1 answer
    1. The stability of this material in solution has not been investigated. However, various sources suggest that solutions may be stored in working aliquots at -20°C for several months.
      Helpful?
  3. What is the recommended method for dissolving alpha amylase obtained from human saliva, specifically A1031?
    1 answer
    1. The recommended method is to dissolve the enzyme in 1mM calcium chloride (CaCl2).
      Helpful?
  4. Could you please tell me the weight (mg or gram) of sample A1031?
    1 answer
    1. This product is sold based on units of activity. The activity specification is 300 - 1500 U/mg. The unit per milligram value is reported in the lot-specific Certificate of Analysis and will range from 0.67 to 3.3 mg for the 1000 U pack size.
      See the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A1031-1KU0000270112.pdf