Merck
I7018
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthin
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥99%, BioUltra
Synonym(e):
1-Methyl-3-isobutylxanthin, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purin-2,6-dion, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purindion, IBMX
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
Beilstein:
247859
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Verunreinigungen
<0.005% Phosphorus (P)
Glührückstand
<0.1%
mp (Schmelzpunkt)
200-201 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): <0.05%
Kationenspuren
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.005%
K: <0.05%
Mg: <0.005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
3-Isobutyl-1-Methylxanthin, ein Inhibitor der Adenosin-3′,5′-cyclischen Monophosphat-Phosphodiesterase (cAMP PDE), wurde verwendet:
  • für die adipogene Differenzierung[1]
  • in Gewebekultur[2]
  • 3T3-L1-Präadipozyten-Differenzierung ([3]
Biochem./physiol. Wirkung
Die Steigerung des cAMP-Grades als Folge der Phosphodiesterase-Hemmung durch IBMX aktiviert PKA, was zu verminderter Proliferation, verstärkter Differenzierung und der Induktion der Apoptose führt. IBMX hemmt die Phenylephrin-induzierte Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin aus neuroendokrinen Epithelzellen der Atemschleimhäute (IC50: 1,3 μM). IBMX dient zudem als Adenosinrezeptorantagonist. Es hat sich gezeigt, dass IBMX die Ionenkanäle in neuromuskulären Verbindungen, GH3-Zellen und glatten Gefäßmuskelzellen hemmt. IBMX stimuliert die Calciumfreisetzung aus intrazellulären Speichern in sensorischen Neuronen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Test auf Spurenelemente durch ICP
  • ICP-Test auf Spuren von Schwefel (als Sulfat) und Phosphor (als Phosphat)
  • Ionenchromatographischer Test auf Spuren von Ammonium
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
Sembongi H, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M113 (2013)
Preferential apelin-13 production by the proprotein convertase PCSK3 is implicated in obesity
Shin K, et al.
FEBS Open Bio, 3(1), 328-333 (2013)
Uniaxial mechanical strain modulates the differentiation of neural crest stem cells into smooth muscle lineage on micropatterned surfaces
Li X, et al.
PLoS ONE, 6(10), e26029-e26029 (2011)
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi I have a question about the preparation, Is it dissolved in ethanol or DMSO? Because I prepared in both I found problems with the dissolving. Thanks
    1 answer
    1. The solubility instructions can be found in the Product Information Sheet as follows:
      IBMX is soluble in different organic solvents, as follows:
      Warm methanol at 50 mg/mL
      Ethanol at 10 mg/mL. Dissolves at 25 mg/mL only with sonication.(Schwertner, H.A. et al., Analyt. Chem., 48(13), 1875-1878 (1976))
      Various publications report preparation in DMSO at 50 mg/mL (Liu, L., and Keefe, D.L., Methods Mol. Biol., 371, 191-207 (2007).) and at 110 mg/mL (Eckel, J., The Cellular Secretome and Organelle Crosstalk. Academic Press/Elsevier, p. 167 (2018)).
      A 10 mM aqueous solution can be prepared by warming in a boiling water bath.
      Please access the Product Information Sheet below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/537/i7018pis.pdf
      Helpful?
  2. After a first dillution in DMSO I redillute this stock solution in DMEM and it always produce a white precipitate that needs to be thoroughly vortexed. Do you have any advice to avoid this ?
    1 answer
    1. When further diluting the stock solution with an aqueous buffer or medium, a 10 mM concentration may be prepared by warming in a boiling water bath. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/537/i7018pis.pdf
      Helpful?
  3. what for is this product (IBMX-(I7018)-is it liquid or solid
    1 answer
    1. This material is in powder form. This information is available in the product specification sheet. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/specification-sheet/SIGMA/I7018
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews