Merck
557502
Sigma-Aldrich
Ro-20-1724
≥98% (TLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Ro-20-1724, 4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinon
Größe auswählen
100 MG
CHF 201.00
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 201.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Produktbezeichnung
Ro-20-1724, A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 2 µM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20%
ethanol: 4%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
N1C(CNC1=O)Cc2cc(c(cc2)OC)OCCCC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
InChIKey
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler selektiver Inhibitor der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase (PDE IV; IC50 = 2 µ;M). Hemmt die Superoxidgenerierung und die durch Arachidonsäure induzierte Plättchenaggregation. Hemmt auch die fMLP-induzierte Adhäsion an das vaskuläre Endothel.
Selektiver Inhibitor der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase (PDE IV, IC50 = 2 µ;M). Hemmt die Superoxidgenerierung und die durch Arachidonsäure induzierte Plättchenaggregation. Hemmt auch die fMLP-induzierte Adhäsion an das vaskuläre Endothel.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PDE IV
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2 µ;M gegen PDE IV
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Derian, C.K., et al. 1995. J. Immunol. 154, 308.
Rubin, L.L., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1725.
Lad, P.M., et al. 1985. Biochim. Biophys. Acta 846, 286.
Bergstrand, H., et al. 1977. Mol. Pharmacol.13, 38.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohammad Keyvanloo Shahrestanaki et al.
Research in pharmaceutical sciences, 14(2), 107-114 (2019-10-18)
Diabetes incidence showed ascending trends in recent years indicating urgent need for new therapeutic agents. Extracellular adenosine signaling showed promising results. However, role of its A3 receptor in pancreatic β-cells proliferation and insulin secretion is not well established. Thus, we
Pieter J Gaillard et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 437, 161-175 (2008-03-29)
Drug delivery across the blood-brain barrier (BBB) is a major obstacle for the development of effective treatments of many central nervous system disorders. Sophisticated cell culture models of the BBB have helped us to identify, characterize, and validate a novel
Alejandro Sánchez-Melgar et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 702817-702817 (2021-09-21)
Gliomas are the most common and aggressive primary tumors in the central nervous system. The nucleoside adenosine is considered to be one major constituent within the tumor microenvironment. The adenosine level mainly depends on two enzymatic activities: 5'-nucleotidase (5'NT or
Jeff A Beeler et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 237, 39-53 (2003-09-23)
This chapter outlines methods to purify soluble adenylyl cyclase (AC7) expressed in an Escherichia coli (E. coli) heterologous expression system. Guidelines are provided for constructing the expression plasmids, optimizing expression, culturing, and purifying the proteins. Purification requires two chromatographic steps.
Moumita Sarkar et al.
iScience, 25(7), 104527-104527 (2022-06-28)
The post-menopausal state in women is associated with increased cancer incidence, the reasons for which remain obscure. Curiously, increased circulating levels of beta-hCG (human chorionic gonadotropin) (a hormonal subunit linked with tumors of several lineages) are also often observed post-menopause.