Fortfahren mit
F3917
Forskolin
For use in molecular biology applications
Synonym(e):
7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-on, Coleonol, Colforsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 350.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 563.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-410-9
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 350.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Coleus forskohlii
Quality Segment
description
for activation of T cells
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
410.50  g/mol
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble
suitability
suitable for inhibits interleukin 2 (IL-2) production in Jurkat cells
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
General description
Forskolin ist ein zelldurchdringendes Diterpenoid, das aus Coleus forskohlii isoliert wurde.
Application
Forskolin has been used to pharmacologically elevate intracellular cAMP (cyclic Adenosine Monophosphate) by direct activation of adenylyl cyclase in cell-based signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables Diterpenoid, das antihypertensive, positive inotrope und Adenylcyclase aktivierende Eigenschaften besitzt. Viele seiner biologischen Wirkungen beruhen auf der Aktivierung von Adenylcyclase und dem resultierenden Anstieg der intrazellulären cAMP-Konzentration. Forskolin beeinflusst Calciumkanäle und hemmt MAP-Kinase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
930491283244PHL89664
Forskolin analytical standard
Supelco
93049
Forskolin
Forskolin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1283244
Forskolin
Forskolin phyproof® Reference Substance
PHL89664
Forskolin
description
For use in molecular biology applications
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can i prepare 500uM Forskolin (10mg) and where can the prepared solution be stored?
    1 answer
    1. Various solvents, including ethanol, are reported to inhibit forskolin-mediated activation of adenylate cyclase. Dimethyl sulfoxide (DMSO) is the recommended solvent; at a final concentration of 5% or less, little if any inhibition of adenylate cyclase activation will occur. A 50 mM stock solution of forskolin can be prepared by solubilizing 10 mg of forskolin in 488 µL of fresh, high purity, and anhydrous DMSO. After reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. The 50 mM stock solution can be diluted 1:100 in DMSO to achieve a 500 µM working stock solution.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of the solid form of forskolin?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. How can I make an aqueous solution of Product F3917, Forskolin?
    1 answer
    1. Forskolin is soluble in water (with 2% ethanol) up to 0.2 mM by first dissolving in ethanol at 5 mg/mL and performing subsequent dilutions in water. Similar results were obtained with DMSO.
      Helpful?
  4. How should I store a DMSO or ethanol solution of Product F3917, Forskolin?
    1 answer
    1. Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO have been found to be stable for at least 6 months at room temperature, as determined by HPLC analysis.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Will residual solvents inhibit forskolin activation of adenylate cyclase?
    1 answer
    1. Various solvents, including ethanol, inhibit the forskolin activation of adenylate cyclase. DMSO is recommended for preparing forskolin solutions, because at concentrations of 5% or less of DMSO, there is little if any inhibition of forskolin activation.