Merck
I5879
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthin
≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
1-Methyl-3-isobutylxanthin, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purin-2,6-dion, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purindion, IBMX
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
Beilstein:
247859
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
200-201 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Isobutyl-1-methylxanthin/IBMX ist ein nicht selektiver, unspezifischer Inhibitor der cAMP- und cGMP-Phosphordiesterasen. IBMX dient der Auslösung von Melanogenese und kann daher als Positivkontrolle in der Melanogenese-Forschung eingesetzt werden. In der Oozytenforschung hilft IBMX bei der Aufrechterhaltung der Keimbläschen-Blockierung von Prophase-I-Oozyten.
Anwendung
3-Isobutyl-1-methylxanthin wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen (MSC)
  • als Kulturmedienzusatz zur Auslösung adipogener Differenzierung
  • als ein Zusatz in Krebs-Ringer-Pufferlösung mit HEPES (KRBH) zur Auslösung glucosestimulierter Insulinsekretion (GSIS)
  • zur Charakterisierung von aus Fettgewebe gewonnenen mesenchymalen Stammzellen
  • für cyclische Adenosinmonophosphat(cAMP)-Assays
  • zur Phosphodiesterase(PDE)-Hemmung
Biochem./physiol. Wirkung
Die Steigerung des cAMP-Grades als Folge der Phosphodiesterase-Hemmung durch IBMX aktiviert PKA, was zu verminderter Proliferation, verstärkter Differenzierung und der Induktion der Apoptose führt. IBMX hemmt die Phenylephrin-induzierte Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin aus neuroendokrinen Epithelzellen der Atemschleimhäute (IC50: 1,3 μM). IBMX dient zudem als Adenosinrezeptorantagonist. Es hat sich gezeigt, dass IBMX die Ionenkanäle in neuromuskulären Verbindungen, GH3-Zellen und glatten Gefäßmuskelzellen hemmt. IBMX stimuliert die Calciumfreisetzung aus intrazellulären Speichern in sensorischen Neuronen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Skin pigmentation enhancers
Comprehensive Series in Photosciences, 3, 637-675 (2001)
Crystal structures of phosphodiesterases 4 and 5 in complex with inhibitor 3-isobutyl-1-methylxanthine suggest a conformation determinant of inhibitor selectivity
Huai Q, et al.
The Journal of Biological Sciences, 279(13), 13095-13101 (2004)
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
A conserved aromatic lock for the tryptophan rotameric switch in TM-VI of seven-transmembrane receptors
Holst B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(6), 3973-3985 (2010)
Culturing INS-1 cells on CDPGYIGSR-, RGD-and fibronectin surfaces improves insulin secretion and cell proliferation.
Kuehn C, et al.
Acta Biomaterialia, 8(2), 619-626 (2012)
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.