Wichtige Dokumente
410957
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthin
≥98% (HPLC), solid, cAMP and cGMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Größe auswählen
250 MG
CHF 150.00
1 G
CHF 402.00
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 150.00
1 G
CHF 402.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Produktbezeichnung
3-Isobutyl-1-methylxanthin, A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC₅₀ = 2-50 µM).
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - ZD8500000
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mM
methanol: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]1(c2nc[nH]c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein unspezifischer, zellpermeabler Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen (IC50 = 2–50 µ;M). Fungiert zudem als Adenosinrezeptorantagonist. Hemmt Berichten zufolge die TNFα;-Expression in Vorläuferzellen von Adipozyten.
Ein zellpermeabler, unspezifischer Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen (IC50 = 2–50 µ;M). Fungiert zudem als Adenosinrezeptorantagonist. Hemmt Berichten zufolge die TNF-α;-Expression in Vorläuferzellen von Adipozyten.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2–50 µ;M gegen cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Das Produkt muss ggf. erwärmt werden, um eine vollständige Solubilisierung zu erzielen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Ethanol oder Methanol im Kühlschrank aufbewahren (4 °;C). Nach der Rekonstitution in DMSO in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Ethanol/Methanol- und DMSO-Stammlösungen sind bei 4 °;C oder -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hube, F., et al. 1999. Horm. Metab. Res.31, 359.
Morgan, A.J., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2373.
Scamps, F., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 244, 119.
Turner, N.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 108, 876.
Tamura, T., et al. 1991. J. Gen. Physiol. 98, 95.
Beavo, J.A. und Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
Russell, T.R. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4451.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiang Li et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 13(5) (2024-05-25)
Hypertension reduces the bioavailability of vascular nitric oxide (NO) and contributes to the onset of vascular dementia (VaD). A loss of NO bioavailability increases inflammation and oxidative stress. 2-(4-Methylthiazol-5-yl) ethyl nitrate hydrochloride (W1302) is a novel nitric oxide donor (NOD)
Jiankun Xu et al.
Bioactive materials, 8, 95-108 (2021-09-21)
Magnesium metal and its alloys are being developed as effective orthopedic implants; however, the mechanisms underlying the actions of magnesium on bones remain unclear. Cystic fibrosis, the most common genetic disease in Caucasians caused by the mutation of CFTR, has
Dina Hany et al.
Science advances, 9(19), eadd3685-eadd3685 (2023-05-12)
In breast cancer, resistance to endocrine therapies that target estrogen receptor α (ERα), such as tamoxifen and fulvestrant, remains a major clinical problem. Whether and how ERα+ breast cancers switch from being estrogen-dependent to estrogen-independent remains unclear. With a genome-wide
H Ji
Methods in molecular medicine, 51, 363-377 (2001-01-01)
Angiotensin type-1 receptors (AT(1) receptors) mediate various physiological actions of angiotensin (Ang II) via multiple-signal transduction pathways (1). In addition to the phospholipase C pathway and dihydropyridine-sensitive voltage-dependent calcium channels, AT(1) receptors can couple to inhibition of adenylate cyclase via
Salaheldeen Elsaid et al.
FEBS open bio, 14(8), 1277-1290 (2024-06-26)
In multicellular organisms, stem cells are impacted by microenvironmental resources such as nutrient availability and oxygen tension for their survival, growth, and differentiation. However, the accessibility of these resources in the pericellular environment greatly varies from organ to organ. This